Merck
381314
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-glucosamine
97%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glucosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO7
CAS番号:
分子量:
279.29
Beilstein:
3555040
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]25/D +64°, c = 1 in methanol
mp
194 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO7/c1-11(2,3)19-10(17)12-6-8(15)7(14)5(4-13)18-9(6)16/h5-9,13-16H,4H2,1-3H3,(H,12,17)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1
InChI Key
CQWFSMWAGKKQJB-VARJHODCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
381314-VAR:
381314-BULK:
381314-5G:
381314-25G:
試験成績書(COA)