Merck
381179
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron(III) acetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H47FeN4O2
CAS番号:
分子量:
647.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
λmax
395 nm
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](OC(C)=O)n34)c(CC)c5CC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)