Merck
380652
Sigma-Aldrich
3,4-O-Isopropylidene-L-threonic acid calcium salt
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22CaO10
CAS番号:
分子量:
390.40
Beilstein:
5670587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/2C7H12O5.Ca/c2*1-7(2)11-3-4(12-7)5(8)6(9)10;/h2*4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2/t2*4-,5+;/m11./s1
InChI Key
NOUVZISPTGHJFE-ASZNEFJQSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
380652-VAR:
380652-BULK:
380652-1G:
380652-5G:
試験成績書(COA)