Merck
379387
Sigma-Aldrich
ジチオオキサミド
97%
別名:
ジチオシュウ酸ジアミド, ルベアン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CSCSNH2
CAS番号:
分子量:
120.20
Beilstein:
605577
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 40 mg/10 mL, clear, red
SMILES記法
NC(=S)C(N)=S
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI Key
OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジチオオキサミドは、Ni(II)と複合体を形成することが報告されています。
アプリケーション
ジチオオキサミドは、以下に使用できます:
  • 溶媒熱合成条件下での、チアゾロチアゾール結合多孔質有機ポリマーの合成。
  • 重要なフラボノイド誘導体であるケルセチンの電気化学的性質の研究に使用される、修飾ガラス炭素電極の作成のための修飾剤。
  • 銀イオンの分離および濃縮に使用される、ジチオオキサミド(ルベアン酸)-ホルムアルデヒド(DTOF)の新規キレート樹脂の合成。
  • N,N'-二置換型ジチオオキサミドの合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379387-5G:
379387-BULK:
379387-VAR:
379387-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
Nickel (II) complexes with dithiooxamide, N, N'-di-methyl-and N, N'-di-hydroxyethyl-dithiooxamide.
Peyronel G, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 5, 627-633 (1971)
Xiang Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(95), 15055-15058 (2014-10-21)
Thiazolothiazole-linked porous organic polymers have been synthesized from a facile catalyst-free condensation reaction between aldehydes and dithiooxamide under solvothermal conditions. The resultant porous frameworks exhibit a highly selective uptake of CO2 over N2 under ambient conditions.
Ayşen Demir Mülazımoğlu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(4), 3916-3928 (2012-06-06)
Electrochemical oxidation of quercetin, as an important biological molecule, has been studied in non-aqueous media using cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy and scanning electron microscopy. To investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative, on a different surface
Preparation of Dithiooxamide Derivatives.
Hurd RN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(10), 3980-3987 (1961)
Mustafa Soylak et al.
Journal of hazardous materials, 137(2), 1035-1041 (2006-05-02)
A simple and facile preconcentration procedure based on the coprecipitation of trace heavy metal ions with copper(II)-rubeanic acid complex has been developed. The analytical parameters including pH, amounts of rubeanic acid, sample volume, etc. was investigated for the quantitative recoveries