Merck
378283
Sigma-Aldrich
ベンジルトリメチルシラン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
164.32
Beilstein:
1928113
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
187-190 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI Key
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
378283-BULK:
378283-25ML:
378283-VAR:
378283-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)