Merck
378216
Sigma-Aldrich
1-フルオロ-2,4,6-トリメチルピリジニウムトリフラート
technical grade, 85%
別名:
1-フルオロ-sym-コリジニウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11F4NO3S
CAS番号:
分子量:
289.25
Beilstein:
4777118
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
85%
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応剤:
  • パラジウム(II)触媒パラ選択C-Hアリール化
  • フッ素化反応
  • 酸化的誘導アリル-CF3結合形成における酸化剤
  • パラジウム(II)触媒C-Hオレフィン化反応
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
378216-VAR:
378216-5G:
378216-BULK:
378216-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)