アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
89-90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c6-3-1-2-4-9-5(7)8/h1-4H2
InChI Key
OTDWRXBRYNVCDN-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
378178-VAR:
378178-5ML:
378178-BULK:
378178-25ML:
試験成績書(COA)