Merck
377368
Supelco
メタタングステン酸ナトリウム
in H2O
別名:
ポリタングステン酸ナトリウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3Na2WO4·9WO3
CAS番号:
分子量:
2968.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
組成
W, 55%
濃度
in H2O
屈折率
n20/D 1.5555
密度
2.82 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)