Merck
376396
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaramide
98%
別名:
(−)-N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaric acid diamide, (−)-D-Tartaric acid bis(dimethylamide), (S,S)-(−)-2,3-Dihydroxy-N,N,N′,N′-tetramethylsuccinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CON(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
204.22
Beilstein:
4675378
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −46°, c = 3 in ethanol
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
PCYDYHRBODKVEL-WDSKDSINSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
376396-5G:
376396-1G:
376396-BULK:
376396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)