Merck
374903
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
155.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
密度
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
InChI Key
SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Difluorophenyl isocyanate is an aryl fluorinated building block. It is also referred as 2,5-difluorophenyl ester of isocyanic acid.
アプリケーション
2,5-Difluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of a potential antiatherosclerotic agent.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374903-1G:
374903-BULK:
374903-VAR:
374903-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V G DeVries et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(10), 2318-2325 (1989-10-01)
The discovery that a series of N,N-dialkyl-N'-arylureas were inhibitors of the ACAT enzyme has led to a structure-activity study involving the systematic modification of three sites of the urea backbone. This study culminated in the selection of N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-benzyl-N-n-butylurea (115) for