Merck
371270
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
204.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cccc(c1)C2CCCCC2=O
InChI
1S/C13H16O2/c1-15-11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14/h4-6,9,12H,2-3,7-8H2,1H3
InChI Key
KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is an aromatic ketone. It is a clear, colorless liquid. 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is reported to participate in the synthesis of 9-azamorphinan.[1]
アプリケーション
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone may be used as starting reagent for the synthesis of octahydrophenanthrene, an important intermediate in the synthesis of morphinans.[2] It may be used in the synthesis of 2-methyl-5-phenyl morphan.[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
371270-250MG:
371270-VAR:
371270-1G:
371270-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antitumor agents. 4. Cytotoxicity and in vitro activity of helenalin esters and related derivatives.
K H Lee et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(3), 299-301 (1973-03-01)
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 142-142 (1986)
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 215-215 (1986)