Merck
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル
99%, liquid crystal (nematic)
別名:
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
CAS番号:
分子量:
255.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid crystal (nematic)
mp
30-55 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
InChI Key
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
370118-VAR:
370118-5G:
370118-BULK:
370118-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.
キラルネマチック液晶(N*-LC)は非対称アセチレン重合を促進し、ポリアセチレンフィルムにらせん状鎖や繊維状構造を形成します。