Merck
369268
Sigma-Aldrich
α-メチルフェロセンメタノール
97%
別名:
1-(フェロセニル)エタノール, α-フェロセニルエタノール, α-メチルフェロセンメタノール, (1-ヒドロキシエチル)フェロセン, NSC 162110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14FeO
CAS番号:
分子量:
230.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H9O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-6,8H,1H3;1-5H;
InChI Key
NJPGTUIMEAOISI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 末端アルキンのチタン触媒分子内ヒドロアミノ化(Markovnikov付加対逆Markovnikov付加)での配位子
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 一電子移動リビングラジカル重合反応
  • 抗がん薬であるフェロセン修飾チオピリミジン類の合成
  • スチレンのRAFT重合に用いる、可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)剤の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
369268-VAR:
369268-1G:
369268-BULK:
369268-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)