Merck
367524
Sigma-Aldrich
テトラヘキサデシルアンモニウムブロミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)15]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
995.64
Beilstein:
5845950
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C64H132N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65(62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-64H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RBIRNUUGKIFHKK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367524-5G:
367524-BULK:
367524-1G:
367524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)