Merck
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
4230058
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
95%
不純物
2-3% cis isomer
SMILES記法
CCCCC\C=C\CCC=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)