Merck
367249
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H10OH
CAS番号:
分子量:
176.25
Beilstein:
2047602
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −58°, c = 10 in methanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
bp
276-281 °C (lit.)
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1CCCC[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-13H,4-5,8-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChI Key
AAIBYZBZXNWTPP-NWDGAFQWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used to prepare chiral isoprenyl and vinyl ethers and chiral pyruvates.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
367249-VAR:
367249-250MG:
367249-BULK:
367249-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The resolution of racemic hydroperoxides: the preparation of optically pure hydroperoxide natural products.
P Dussault et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(18), 6276-6277 (1988-08-01)
Synthesis, 836-836 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2258-2258 (1989)