Merck
366684
Sigma-Aldrich
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
2213375
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
InChI Key
LNGAGQAGYITKCW-ZKCHVHJHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate is an unsaturated ester. Sterically favored conformations of the dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate molecule has been reported.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
366684-1G:
366684-5G:
366684-BULK:
366684-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RIS Models and Unperturbed Chain Properties of Polyesters Containing 1, 3-Cyclobutylene and 1, 4-Cyclohexylene Linkages.
Sulatha MS and Natarajan U.
Macromolecular Theory and Simulations, 12(1), 61-71 (2003)