Merck
365653
Sigma-Aldrich
Dipterocarpol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O2
CAS番号:
分子量:
442.72
Beilstein:
2339738
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +67°, c = 1 in chloroform
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C30H50O2/c1-20(2)10-9-16-30(8,32)22-13-18-28(6)21(22)11-12-24-27(5)17-15-25(31)26(3,4)23(27)14-19-29(24,28)7/h10,21-24,32H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
NJICGAVMYWKCMW-GWJXCKMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
365653-VAR:
365653-BULK:
365653-100MG:
365653-10G:
365653-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)