Merck
363790
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetoxybenzoate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC(C)=O)cc1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)