Merck
363529
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-グリシジルベンジルエーテル
99%
別名:
(R)-(−)-2-(ベンジルオキシメチル)オキシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
3588399
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI Key
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コンパクチンとメビノリンのラクトン部位を得る際に用いられています。 syn-1,3-ポリオ-ル, ジデオキシヌクレオシドおよびスピロアセタ-ルシアノヒドリン の合成に用いるキラル化合物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
363529-250MG:
363529-1G:
363529-VAR:
363529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 539-539 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 291-291 (1993)
E Abushanab et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 76-79 (1989-01-01)
1',2'-seco-2',3'-Dideoxycytidine (12), -guanosine (14), -adenosine (16), and -inosine (18) were prepared from (R)-benzylglycidol as potential anti-HIV agents. When compared to ddAdo in protecting ATH8 cells, they were found to be inactive.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4495-4495 (1988)