Merck
36340
Sigma-Aldrich
2,3-ジクロロプロピオン酸
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CHClCOOH
CAS番号:
分子量:
142.97
Beilstein:
1721427
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
mp
48-52 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChI Key
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
36340-INTR:
36340-100G:
36340-VAR:
36340-BULK:
36340-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)