Merck
363200
Sigma-Aldrich
4-(オクチルオキシ)安息香酸
98%
別名:
4-n -Octyloxybenzoic acid, p -Octoxybenzoic acid, p -(Octyloxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
250.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid crystal
mp
101-105 °C (lit.)
転移温度
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
キラル強誘電体安息香酸エステル類を含む液晶合成用の中間体です。医薬用化合物の調製に用いられます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363200-10G:
363200-50G:
363200-VAR:
363200-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)