Merck
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3