Merck
361178
Sigma-Aldrich
4-アミノ安息香酸 ナトリウム塩 水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CO2Na·xH2O
CAS番号:
分子量:
159.12 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
HWVSNYIAZJHZFQ-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
361178-500G:
361178-VAR:
361178-BULK:
361178-100G:
試験成績書(COA)