Merck
359858
Sigma-Aldrich
3,6-ジクロロフタル酸無水物
98%
別名:
4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H2Cl2O3
CAS番号:
分子量:
217.01
Beilstein:
164697
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
InChI Key
HEGLMCPFDADCAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
359858-VAR:
359858-500MG:
359858-BULK:
359858-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1