アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −13±2°, c = 2 in 0.2 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
226-231 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-9-5-4-8-12(13(17)18)16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI Key
OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
359793-BULK:
359793-VAR:
359793-5G:
359793-1G:
試験成績書(COA)