Merck
359319
Sigma-Aldrich
4-ヘキシル安息香酸
liquid crystal, 99%
別名:
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
206.28
Beilstein:
2046454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
liquid crystal
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
359319-1G:
359319-BULK:
359319-250MG:
359319-VAR:
試験成績書(COA)