Merck
359254
Sigma-Aldrich
ポリ[(ジベンゾ-18-クラウン-6)-co-ホルムアルデヒド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
官能基
crown ether
InChI
1S/C20H24O6.CH2O/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18;1-2/h1-8H,9-16H2;1H2
InChI Key
KGCIWPZIRMMANQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
359254-VAR:
359254-BULK:
359254-5G:
359254-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)