Merck
345946
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-leucine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O3
CAS番号:
分子量:
288.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)