Merck
345091
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸テトラブチルアンモニウム
99%
別名:
テトラブチルアンモニウムトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 テトラブチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3SO3)
CAS番号:
分子量:
391.53
Beilstein:
4172978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
99%
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)