Merck
344613
Sigma-Aldrich
コバルト(II) アセチルアセトナート 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(C5H7O2)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
257.15 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder or crystals
組成
Degree of hydration, ~2
反応適合性
core: cobalt
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI Key
CCSRIPNIKKQYHL-SUKNRPLKSA-L
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344613-VAR:
344613-BULK:
344613-250G:
344613-50G:4548173960142
344613-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)