Merck
344036
Sigma-Aldrich
トリメトキシ(プロピル)シラン
98%
別名:
プロピルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
164.27
Beilstein:
2070458
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
0.15 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
344036-1L:
344036-250ML:
344036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)