Merck
343889
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(2-アミノフェノキシ)エタン-N,N,N′,N′-四酢酸
technical grade, 90%
別名:
2,2′-(エチレンジオキシ)ジアニリン-N,N,N′,N′-四酢酸, BAPTA, エチレンジオキシビス(o-フェニレンニトリロ)四酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O10
CAS番号:
分子量:
476.43
Beilstein:
5192406
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
technical grade
アッセイ
90%
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI Key
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shan Li et al.
Molecular cell, 74(6), 1123-1137 (2019-05-06)
Abnormal processing of stressed replication forks by nucleases can cause fork collapse, genomic instability, and cell death. Despite its importance, it is poorly understood how the cell properly controls nucleases to prevent detrimental fork processing. Here, we report a signaling