Merck
343587
Sigma-Aldrich
4,4-ジメトキシ-3-オキソ吉草酸メチル
97%
別名:
4,4-ジメトキシ-3-オキソペンタン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OCH3)2COCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
190.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)C(C)(OC)OC
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(12-3,13-4)6(9)5-7(10)11-2/h5H2,1-4H3
InChI Key
ZQFJOBUKEHFXKY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate is an ester. Preparation of methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate in tetrahydrofuran is reported.
アプリケーション
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
343587-1G:
343587-BULK:
343587-5G:
343587-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereochemical control in the synthesis of the cyclohexyl portion of the milbemycin skeleton.
Turnbull MD, et al.
Tetrahedron Letters, 25(47), 5449-5452 (1984)