Merck
342149
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金酸(IV)テトラブチルアンモニウム
別名:
ビス(テトラブチルアンモニウム)ヘキサクロロプラチナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
CAS番号:
分子量:
892.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
InChI Key
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
342149-VAR:
342149-1G:
342149-5G:
342149-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)