Merck
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHCF2OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
209.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
100 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
InChI Key
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
アプリケーション
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
341983-VAR:
341983-BULK:
341983-5G:
341983-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)