Merck
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
別名:
DMADC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O4
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
mp
60-61 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
InChI Key
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
340839-VAR:
340839-BULK:
340839-1G:
340839-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)