Merck
340588
Sigma-Aldrich
テトラヒドロ-3-フランメタノール
contains 250 ppm BHT as inhibitor, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O2
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
viscous liquid
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
76-77 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCC1CCOC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
PCPUMGYALMOCHF-UHFFFAOYSA-N
詳細
テトラヒドロ-3-フランメタノールは、1,3-ジオキソラン化合物の加水分解中に形成される主な産物でした。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340588-1G:
340588-5G:
340588-VAR:
340588-BULK:
340588-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
5- hydrolysis (2-halo-ethyl) -1,3-dioxane :Studies on Hydrolysis of 5- (2-haloethyl) -1, 3- Dioxolane.
Hou R-Z, et al.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 4, 94-95 (2000)