Merck
339814
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
別名:
(R)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
202.64
Beilstein:
3701567
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
mp
248-250 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI Key
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339814-BULK:
339814-VAR:
339814-250MG:
339814-1G:
試験成績書(COA)