Merck
339679
Sigma-Aldrich
3′-ブロモ-4′-フルオロアセトフェノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)COCH3
CAS番号:
分子量:
217.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
52-57 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-2-3-8(10)7(9)4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
詳細
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone is also referred as 3-bromo-4-fluoro-acetophenone. Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone has been reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339679-BULK:
339679-25G:
339679-VAR:
339679-1G:
339679-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone.
Sun L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9291-9294 (2002)