Merck
339229
Sigma-Aldrich
サマリウム コバルト
powder
別名:
Cobalt compound with samarium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm2Co7
CAS番号:
分子量:
713.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
組成
Sa:Co, 2-7
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
SMILES記法
[Co].[Sm]
InChI
1S/Co.Sm
InChI Key
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339229-BULK:
339229-VAR:
339229-50G:
339229-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elliot J Crooks et al.
The Journal of biological chemistry, 295(27), 8914-8927 (2020-05-08)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a vascular disorder that primarily involves deposition of the 40-residue-long β-amyloid peptide (Aβ40) in and along small blood vessels of the brain. CAA is often associated with Alzheimer's disease (AD), which is characterized by amyloid