Merck
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
CAS番号:
分子量:
303.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
~80%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338486-5G:
338486-VAR:
338486-BULK:
338486-1G:
試験成績書(COA)