Merck
337641
Sigma-Aldrich
銅(I)チオフェノラート
98%
別名:
チオフェノール 銅(I)塩, フェニルチオ銅(I), 銅(I)チオフェノキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SCu
CAS番号:
分子量:
172.71
Beilstein:
3709171
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI Key
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)