Merck
336688
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorozirconate
別名:
Dipotassium hexafluorozirconate, Dipotassium zirconium hexafluoride, Potassium fluorozirconate, Potassium fluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate(IV), Potassium zirconium fluoride (K2 ZrF6 ), Potassium zirconium hexafluoride, Zirconium potassium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2ZrF6
CAS番号:
分子量:
283.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
SMILES記法
[K+].[K+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Zr/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336688-BULK:
336688-VAR:
336688-500G:4548174011652
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)