Merck
336629
Sigma-Aldrich
3-(Phenylthio)acrylic acid, mixture of cis and trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
180.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C/Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6-
InChI Key
QCLSYKCZWZYPIX-SREVYHEPSA-N
詳細
3-(Phenylthio)acrylic acid is also referred as cis-β-phenyl thioacrylic acid. Ionization constants of cis-β-phenyl thioacrylic acid and their ring derivatives have been evaluated.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
336629-VAR:
336629-5G:
336629-25G:
336629-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transmission of Substituent Effects through Oxygen and Sulfur Atoms. III. The Ionization Equilibrium Constants of Ringsubstituted cis-jS-Phenoxyacrylic Acids.
Kajimoto O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1425-1428 (1973)