Merck
336157
Sigma-Aldrich
オキシ塩化セレン
97%
別名:
塩化セレニニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SeOCl2
CAS番号:
分子量:
165.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
bp
180 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Se](Cl)=O
InChI
1S/Cl2OSe/c1-4(2)3
InChI Key
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
詳細
Selenium oxychloride may be used as a reagent for the preparation of α-chloro ketones. Selenium oxychloride is miscible in CCl4, carbon disulfide and benzol.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
336157-BULK:
336157-1G:
336157-50G:
336157-10G:4548173136776
336157-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SOME PROPERTIES OF SELENIUM OXYCHLORIDE.
Lenher V
Journal of the American Chemical Society, 43(1), 29-35 (1921)
Chlorination of ketones with selenium oxychloride.
Schaefer J P and Sonnenberg F
The Journal of Organic Chemistry, 28(4), 1128-1128 (1963)
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。