Merck
336017
Sigma-Aldrich
4-アミノフタロニトリル
98%
別名:
3,4-ジシアノアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
CAS番号:
分子量:
143.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
形状
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
InChI Key
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
336017-5G:4548173136769
336017-BULK:
336017-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)