Merck
33562
Sigma-Aldrich
N,N'-ジベンゾイル-L-シスチン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O6S2
CAS番号:
分子量:
448.51
Beilstein:
2068210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
195-200 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H20N2O6S2/c23-17(13-7-3-1-4-8-13)21-15(19(25)26)11-29-30-12-16(20(27)28)22-18(24)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
GUTXMPQWQSOAIY-HOTGVXAUSA-N
アプリケーション
Reactant involved in:
  • Synthesis of integrin antagonists
  • Dissipative self-assembly of molecular gelator using chemical fuel
  • Synthesis of crosslinkable hydrogel for proliferation of encapsulated human derm fibroblast
  • Analysis for use as metallo-β-lactamase inhibitors
  • Amplification of bifunctional disulfide ligands for calmodulin
その他情報
芳香族ケトン、ヘテロ芳香族ケトン、不飽和ケトンのアルコ-ルへのエナンチオ選択的還元に使用されるLiBH4のキラル修飾剤です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33562-1G:
33562-VAR:
33562-5G:
33562-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 138-138 (1985)
K. Soai et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1984)
P.G. Sammes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 111-111 (1988)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 801-801 (1987)