Merck
334715
Sigma-Aldrich
3-フルオロフタル酸
98%
別名:
3-フルオロ-1,2-ベンゼンジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3-1,2-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
184.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334715-VAR:
334715-BULK:
334715-5G:
334715-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1