Merck
334235
Sigma-Aldrich
(3S-cis)-(+)-Tetrahydro-3-isopropyl-7a-methylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(6H)-one
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO2
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
liquid
光学活性
[α]27/D +90°, c = 2.8 in ethanol
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)CCC(=O)N12
InChI
1S/C10H17NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
InChI Key
NUUDVADIQSLTCN-PSASIEDQSA-N
アプリケーション
Chiral bicyclic lactams such as this are useful templates for the asymmetric synthesis of a variety of natural and unnatural products. High levels of asymmetric induction have been obtained in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fray, A.H. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3362-3362 (1996)
Munchhoff, M.J. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7084-7084 (1995)
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
A Rapid and Efficient Approach to Chiral, Nonracemic Aza Sugars from Nonsugars. A Formal Synthesis of 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-lyxitol.
A. I. Meyers et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2586-2587 (1996-04-19)